Learn More
L-Leucin-Benzylester-p-Toluolsulfonat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498988
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498988 25 g 25 Gramm
15478988 1 g 1 Gramm
15488988 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498988 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62474.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1738-77-8
Summenformel C20H27NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 393.50
MDL-Nummer MFCD00066117
InChI-Schlüssel QTQGHKVYLQBJLO-YDALLXLXSA-N
Synonym l-leucine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, l-leucine benzyl ester p-toluenesulfonate, h-leu-obzl.tosoh, l-leucine benzyl ester tosylate, o-benzyl-l-leucine toluene-p-sulphonate, s-benzyl 2-amino-4-methylpentanoate 4-methylbenzenesulfonate, benzyl 2s-2-amino-4-methylpentanoate; para-toluene sulfonate, leu-obzl tosoh, h-leu-obzl.tos, h-leu-obzl tsoh
PubChem CID 6451312
IUPAC-Name Benzyl (2S)-2-amino-4-methylpentanoat;4-methylbenzolsulfonsäure
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](N)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Leucine benzyl ester p-toluenesulfonate
Schmelzpunkt 156°C to 160°C
Beilstein 3566840
Menge 25 g
Formelmasse 393.5
Reinheit (%) 98%