Learn More
L-Leucine-Ehylester-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
L-Leucine ethyl ester hydrochloride is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L-Leucinethylester-Hydrochlorid wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Leucine ethyl ester hydrochloride |
| Schmelzpunkt | 134°C to 137°C |
| Beilstein | 3994312 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| IUPAC-Name | Wasserstoffethyl-2-Amino-4-Methylpentanoat-Chlorid |
| Menge | 5 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Formelmasse | 195.69 |
| Optische Drehung | +18° (c=5 in Ethanol) |
| Reinheit (%) | 97% |