Learn More
L-Leucinmethylester Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492697
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11492697 25 g 25 Gramm
11402707 100 g 100 Gramm
11412707 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11492697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14897.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7517-19-3
Summenformel C7H16ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.66
MDL-Nummer MFCD00012494
InChI-Schlüssel DODCBMODXGJOKD-HQFIOVGONA-N
Synonym l-leucine methyl ester hydrochloride, h-leu-ome.hcl, methyl l-leucinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, h-leu-ome. hcl, leucine methyl ester hydrochloride, h-leu-ome hydrochloride, l-leucine methyl ester hydrochloride;h-leu-ome.hcl, s-2-amino-4-methyl-pentanoic acid methyl ester hydrochloride, l-leucine, methyl ester, monohydrochloride
PubChem CID 2723695
IUPAC-Name Methyl (2S)-2-amino-4-methylpentanoathydrochlorid
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Leucine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 149°C to 151°C
Beilstein 3595133
Menge 25 g
Formelmasse 181.66
Optische Drehung +13° (c=2 in Water)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 99%