Learn More
L-Leucinmethylester Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022225
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11492697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14897.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7517-19-3
Summenformel C7H16ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.66
MDL-Nummer MFCD00012494
InChI-Schlüssel DODCBMODXGJOKD-HQFIOVGONA-N
Synonym l-leucine methyl ester hydrochloride, h-leu-ome.hcl, methyl l-leucinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, h-leu-ome. hcl, leucine methyl ester hydrochloride, h-leu-ome hydrochloride, l-leucine methyl ester hydrochloride;h-leu-ome.hcl, s-2-amino-4-methyl-pentanoic acid methyl ester hydrochloride, l-leucine, methyl ester, monohydrochloride
PubChem CID 2723695
IUPAC-Name Methyl (2S)-2-amino-4-methylpentanoathydrochlorid
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Leucine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 149°C to 151°C
Beilstein 3595133
Menge 25 g
Formelmasse 181.66
Optische Drehung +13° (c=2 in Water)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 99%