Learn More
L-Leucin-tert-Butylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496438
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15496438 5 g 5 Gramm
15486438 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496438 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59980.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2748-02-9 | C3H10NO | 76.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2748-02-9
MDL-Nummer MFCD00038906
ChEBI CHEBI:78502
Specifications
Chemischer Name oder Material L-Leucine tert-butyl ester hydrochloride
Summenformel C3H10NO
Beilstein 3697141
Synonym l-alaninol, s-+-2-amino-1-propanol, s-2-aminopropan-1-ol, 2s-2-aminopropan-1-ol, h-alaninol, alaninol, s-2-amino-1-propanol, +-2-aminopropan-1-ol, 2-aminopropanol, +, unii-v403gh89l1
InChI-Schlüssel BKMMTJMQCTUHRP-VKHMYHEASA-O
SMILES CC(CO)N
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopropan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 76.12
Menge 5 g
PubChem CID 80307
Formelmasse 223.74
Optische Drehung +12° (c=2 in DMF)
Reinheit (%) 98%