Learn More
L-Lysinhydrochlorid, ≥98.5 % (Trockensubstanz), UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
10 kg
Verpackung:
Fasertrommel
Kunststoffflasche
Poly-Eimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
5 Kilogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Lysine hydrochloride |
| Schmelzpunkt | ∼260°C (decomposition) |
| Hinweise zum Prozentgehalt | Trockene Basis |
| Verpackung | Fasertrommel |
| Strukturformel | NH2(CH2)4CH(NH2)COOH.HCl |
| Beilstein | 3563889 |
| IUPAC-Name | (2 S)-2,6-Diaminohexansäure;Hydrochlorid |
| Menge | 10 kg |
| Formelmasse | 182.65 |
| Reinheit (%) | ≥98.5% |
| Mehr anzeigen |