Learn More
L-Lysine Hydrochloride, 99+%, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11481901 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Artikelnummer. Menge
11481901 100 g
11491901 500 g
11401911 1 kg
3 options
Artikelnummer. 11481901
Marke: MP Biomedicals 0219469780
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 657-27-2
Summenformel C6H15ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.648
InChI-Schlüssel BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
IUPAC-Name (2S)-2,6-diaminohexanoic acid;hydrochloride
SMILES C(CCN)CC(C(=O)O)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Lysine, 99+%
Namenshinweis Hydrochloride
Menge 100 g
Formelmasse 182.6
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Kristallin