Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Menthol, 99.5 %
Artikelnummer. 10631063 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10631063 5 g Glasflasche -
10467320 100 g Glasflasche 100 Gramm
10103370 500 g Glasflasche 500 Gramm
10389223 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10631063 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 125400050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.20 €
    19.65 € / 5 Gramm
    Sparen 1.55 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2216-51-5 | C10H20O | 156.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2216-51-5
Summenformel C10H20O
Molekulargewicht (g/mol) 156.27
MDL-Nummer MFCD00062979
InChI-Schlüssel NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Synonym l-menthol, --menthol, levomenthol, menthomenthol, l---menthol, hexahydrothymol, menthacamphor, peppermint camphor, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, u.s.p. menthol
PubChem CID 16666
ChEBI CHEBI:15409
IUPAC-Name (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-Menthol
Namenshinweis 99.7%
Schmelzpunkt 41.0°C to 43.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 212.0°C
Flammpunkt 94°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.46
Menge 5 g
Beilstein 06,28
Fieser 13,172; 16,203
Merck Index 15,5905
Relative Dichte 0.89
Spezifischer Drehzustand −51.00 (20.00°C 589nm,c=10,EtOH)
Spezifische Drehung − 51.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in acetic acid,soluble in alcohol,chloroform,ether,,petroleum ether
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Kristalle oder kristalline Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-Menthol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.