Learn More
l-Menthon, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-155816 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 10308250
Marke: Thermo Scientific Acros 203610250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14073-97-3 | C10H18O | 154.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14073-97-3
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00001634,MFCD00136033
InChI-Schlüssel NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Synonym --menthone, l-menthone, menthone, trans-menthone, p-menthone, neomenthone, menthone racemic, trans-p-menthan-3-one, 2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, l-menthan-3-one
PubChem CID 26447
ChEBI CHEBI:15410
IUPAC-Name (2S,5R)-5-Methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-on
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material l-Menthone
Namenshinweis 85%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 207°C to 210°C
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 80% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4490 to 1.453
Menge 25 mL
Beilstein 07, 38
Fieser 14,201; 16,204
Merck Index 15, 5906
Relative Dichte 0.89
Spezifischer Drehzustand −6° (20°C c=4,ethanol)
Spezifische Drehung -6
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone,miscible with ethanol and,ethyl ether
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 85%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • l-Menthone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.