Learn More
L-Menthon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021373
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11454644
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13679.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14073-97-3 | C10H18O | 154.25 g/mol
L-Menthone is used in perfumery and cosmetics for its characteristic aromatic and minty odor. And it is also used in synthesis of agrochemicals, and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Menthon wird wegen seines charakteristischen aromatischen und minzigen Geruchs in Parfümerie und Kosmetika verwendet. Und es wird auch in der Synthese von Agrochemikalien, und Farbstoffe eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Äther, Alkohol, Benzol, Aceton.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14073-97-3
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00001634,MFCD00136033
InChI-Schlüssel NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Synonym --menthone, l-menthone, menthone, trans-menthone, p-menthone, neomenthone, menthone racemic, trans-p-menthan-3-one, 2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, l-menthan-3-one
PubChem CID 26447
ChEBI CHEBI:15410
IUPAC-Name (2S,5R)-5-Methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-on
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Menthone
Dichte 0.893
Siedepunkt 208°C to 210°C
Flammpunkt 72°C (162°F)
Prozentgehaltsbereich 97%
Brechungsindex 1.45
Menge 10 g
Beilstein 3648743
Merck Index 14,5838
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,alcohol,benzene,acetone.
Optische Drehung −25° (Neat)
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Menthone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: L-Menthone