Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Methionin, ≥ 98 %
Artikelnummer. 10783904 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10783904 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10685602 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10255640 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10689853 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10783904 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 166165000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00 €
    306.65 € / 500 Gramm
    Sparen 60.35 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 63-68-3 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63-68-3
Summenformel C5H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 149.21
MDL-Nummer MFCD00063097 MFCD00801344
InChI-Schlüssel FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Methionine
Schmelzpunkt 276.0°C to 279.0°C
Namenshinweis 98+%
Ammonium 300ppm max.
pH 5.5 to 6.5 (aq. soln. 1 in 100)
Farbe Weiß
Chlorid 500ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 15ppm max.
Einzelne Verunreinigung 0.5% max. of any individual impurity
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 30ppm max.
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, II, 938
Spezifische Drehung + 23.25
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 15, 6047
Sulfatasche 0.1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water: 53.7g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in abs.alcohol, ether, petr.ether,, benzene,acetone, ethanol, diethylether, soluble in mineral acids, soluble in warm, dilute alcohol
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butansäure
Spezifischer Drehzustand +23.25° (20°C c=2,6N HCl)
Menge 500 g
Formelmasse 149.21
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle