Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Methionin, Zellkulturreagenz
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Methionine |
| Schmelzpunkt | 284°C (decomposition) |
| Farbe | Weiß |
| Beilstein | 1722294 |
| Merck Index | 14,5975 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
| IUPAC-Name | (2S)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butansäure |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 149.21 |
| Güte | Zellkulturreagenz |
| Mehr anzeigen |