Learn More
L-Methionin, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T.Baker™
Artikelnummer. 15214404 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15214404 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15567964 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 15214404
Marke: Avantor J.T.Baker 208505
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 63-68-3
Summenformel C5H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 149.21
MDL-Nummer MFCD00063097 MFCD00801344
InChI-Schlüssel FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Synonym L-Methionin, Methionin, s-2-Amino-4-methylthio-Butansäure, L--Methionin, s-Methionin, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Methionin
Verpackung Poly-Flasche
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butansäure
Menge 100 g
Formelmasse 149.21
Güte Multi-Kompendium/USP