Learn More
L-Methionin, rein, Fisher Chemical
Catalog Number 10050280
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Pulvergefäß aus Kunststoff
CAS 63-68-3
Farbe Weiß
Summenformel C5H11NO2S
MDL-Nummer MFCD00063097 MFCD00801344
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
InChI-Schlüssel FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-methylsulfanylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 149.21
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
Menge 100 g
Physikalische Form Fest