Learn More
L-Methionin, TRC
Artikelnummer. 30135079
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135079 10 g 10 Gramm
30010090 10 mg 10 Milligramm
30007181 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135079 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26044010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63-68-3
Summenformel C5 H11 N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 149.21
Synonym (2S)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid, L-Methionine, Methionine, L- (8CI), (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, 2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Acimethin, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylthio)-, (S)-, Cymethion, L-Homocysteine, S-methyl-, L-α-Amino-γ-methylthiobutyric acid, Meth-o-Tas, Methionine, Methiorep, NSC 22946, S-Methionine, S-Methyl-L-homocysteine, Secretory peptide (human clone HTXDU73), h-Met-oh, l-Methionine, α-Amino-γ-methylmercaptobutyric acid, γ-Methylthio-α-aminobutyric acid
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-Methylsulfanylbutansäure
SMILES CSCC[C@H](N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Methionine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Menge 10 g
Formelmasse 149.051
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur