Learn More
L-Nipekotische Säure, 96+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7038552
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15443998 1 g 1 Gramm
15453998 5 g 5 Gramm
15463998 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15443998
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H57543.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 59045-82-8 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59045-82-8
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.159
MDL-Nummer MFCD01630807
InChI-Schlüssel XJLSEXAGTJCILF-YFKPBYRVSA-N
Synonym s-piperidine-3-carboxylic acid, s-+-nipecotic acid, s-nipecotic acid, 3s-piperidine-3-carboxylic acid, +-nipecotic acid, s-+-3-piperidinecarboxylic acid, 3s-nipecotic acid, l +-nipecotic acid, s-hexahydronicotinic acid, +-hexahydronicotinic acid
PubChem CID 6575389
ChEBI CHEBI:222169
IUPAC-Name (3S)-Piperidin-3-carbonsäure
SMILES C1CC(CNC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Nipecotic acid
Schmelzpunkt 253°C to 257°C
Menge 1 g
Formelmasse 129.16
Optische Drehung +5° (c=1 in Water)
Reinheit (%) ≥96%