missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-NMMA acetate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16467526
Encompass
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16467526

Marke: Medchem Express HY18732A

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress L-NMMA acetate is a nitric oxide synthase inhibitor of all NOS isoforms including NOS1, NOS2, and NOS3. The Ki values for nNOS (rat), eNOS (human), and iNOS (mouse) are approximately 0.18, 0.4, and 6 μM, respectively.

L-NMMA acetate is a nitric oxide synthase inhibitor of all NOS isoforms including NOS1, NOS2, and NOS3. The Ki values for nNOS (rat), eNOS (human), and iNOS (mouse) are approximately 0.18, 0.4, and 6 μM, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-NMMA acetate
Physikalische Form Solid
CAS 53308-83-1
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H20N4O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Tilarginine acetateMethylarginine acetate
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 50 mg/mL (201.39 mM)
SMILES N[C@@H](CCCNC(NC)=N)C(O)=O.O=C(C)O
Molekulargewicht (g/mol) 248.28
Formelmasse 248.28
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt