Learn More
L-Norvalin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11478110 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11478110 10 g
11458110 1 g
11468110 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478110 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210249510
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6600-40-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 6600-40-4
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00064421
InChI-Schlüssel SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-norvaline, norvaline, s-2-aminopentanoic acid, h-nva-oh, 2s-2-aminopentanoic acid, l-2-aminovaleric acid, l-2-aminopentanoic acid, norvaline, l, s-2-aminovaleric acid, l-+-norvaline
PubChem CID 65098
ChEBI CHEBI:18314
IUPAC-Name (2S)-2-aminopentansäure
SMILES CCC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Norvaline
Menge 10 g
Formelmasse 117.1
Physikalische Form Fest