Learn More
L-Octanoylcarnitine, MedChemExpress
Beschreibung
L-Octanoylcarnitine is the physiologically active form of octanoylcarnitine.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Octanoylcarnitine |
| CAS | 25243-95-2 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C15H29NO4 |
| Menge | 5 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 5 mg/mL (17.40 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | CCCCCCCC(O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 287.4 |
| Formelmasse | 287.4 |
| Mehr anzeigen |