Learn More
L-Ornithin Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081917
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11430043
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12111.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 3184-13-2 | C5H13ClN2O2 | 168.621 g/mol
L-Ornithine hydrochloride is used in the biosynthesis of L-arginine, L-proline and polyamines. It plays an important role in ammonia metabolism via the urea cycle.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Ornithin-Hydrochlorid wird bei der Biosynthese von L-Arginin, L-Prolin und Polyaminen verwendet. Sie spielt eine wichtige Rolle im Ammoniak-Stoffwechsel über den Harnstoffzyklus.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (543 mg/ml bei 20 °C) und Alkohol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3184-13-2
Summenformel C5H13ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 168.621
MDL-Nummer MFCD00064562
InChI-Schlüssel GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Synonym l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
PubChem CID 76654
IUPAC-Name (2S)-2,5-diaminopentansäurehydrochlorid
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Ornithine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼238°C (decomposition)
Beilstein 3625847
Merck Index 14,6874
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (543mg/ml at 20°C),and alcohol.
Menge 25 g
Formelmasse 168.62
Optische Drehung +23° (c=5 in 5N HCl)
Reinheit (%) 99%