Learn More
L-Penicillamin, TRC
Artikelnummer. 18094000
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18094000 2.5 g 2.50 Gramm
18003110 250 mg 250 Milligramm
18042200 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18094000 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2230052.5G
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1113-41-3
Summenformel C5 H11 N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 149.2113
Synonym 3-Mercapto-L-valine, Valine, 3-mercapto-, L- (8CI), (+)-Penicillamine, (R)-Penicillamine, NSC 241261
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-methyl-3-sulfanylbutansäure
SMILES CC(C)(S)[C@H](N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Penicillamine
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m1/s1
Menge 2.5 g
Formelmasse 149.051
Versandbedingung Raumtemperatur