Learn More
L(-)-Perillaaldehyd, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-180143 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10461821 5 g Glasflasche 5 Gramm
10471821 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10461821
Marke: Thermo Scientific Acros 203660050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 18031-40-8 | C10H14O | 150.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18031-40-8
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
MDL-Nummer MFCD00001543
InChI-Schlüssel RUMOYJJNUMEFDD-SNVBAGLBSA-N
Synonym --perillaldehyde, s---perillaldehyde, s-4-prop-1-en-2-yl cyclohex-1-enecarbaldehyde, l-perillaldehyde, s-p-mentha-1,8-dien-7-al, unii-5el0y7p6lp, --perillaaldehyde, perillaldehyde,-, s-4-isopropenyl-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-1-methylethenyl-, 4s
PubChem CID 2724159
ChEBI CHEBI:86938
IUPAC-Name (4S)-4-Prop-1-en-2-ylcyclohexen-1-carbaldehyd
SMILES CC(=C)C1CCC(=CC1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-Perillaldehyde
Namenshinweis 90%
Farbe Gelb
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 104°C to 105°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 95°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5040 to 1.51
Menge 5 g
Beilstein 07, 158
Merck Index 14, 7167
Relative Dichte 0.97
Spezifischer Drehzustand − 115.00 (20.00°C c=10,C2H5OH)
Spezifische Drehung -115
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-Perillaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.