Learn More
L-Phenylalanin, 98.5 bis 101.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15239886 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15239886 100 g 100 Gramm
15229886 25 g 25 Gramm
15279846 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15239886 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 453931000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63-91-2
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
InChI-Schlüssel COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Phenylalanine, 98.5-101.0%
Schmelzpunkt 270.0°C to 275.0°C
pH 5.4 to 6.0 (1% solution)
Chlorid 0.05% max.
Schwermetalle 15ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 0.003% max.
Verlust bei Trocknung 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Strukturformel C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Spezifische Drehung −34.10
Sulfat 0.03% max.
Sulfatasche 0.4% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 27g/L (20°C). Other solubilities: very slightly soluble in methanol, ethanol
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-Phenylpropansäure
Spezifischer Drehzustand −34.10 (20.00°C c=2,water,dry basis)
Menge 100 g
Formelmasse 165.19