Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Phenylalanin, 99 %
Artikelnummer. 11478840
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478840 100 g 100 Gramm
11468840 25 g 25 Gramm
11488840 500 g 500 Gramm
11400773 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11478840 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A13238.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.72 €
    81.65 € / 100 Gramm
    Sparen 16.07 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
L-Phenylalanin, CAS-Nr.63-91-2, ist eine essentielle Aminosäure mit einer aromatischen Struktur, die bei der Biosynthese anderer Aminosäuren verwendet wird.Es ist wichtig für die Struktur und Funktion vieler Proteine und Enzyme.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
L-Phenylalanin ist eine aromatische organische Verbindung, die Amin und Säure als funktionelle Gruppen enthält. Sie ist eine essentielle Aminosäure und ihre Struktur kann als Derivat von 3-Phenylpropionsäure betrachtet werden, bei der ein Wasserstoffatom an der Position C-2 durch eine Aminogruppe ersetzt wird. Es ist eine chirale Verbindung und besteht aus zwei optischen Isomeren. Es wird auch als 2-Amino-3-phenylpropionsäure, Beta-phenylalanin, L-alfa-aminobeta-phenylpropionsäure, H-Phe-OH und (S)-2-amino-3-phenylpropionsäure bezeichnet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Methanol und Ethanol. Unlöslich in Ethylether und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63-91-2
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00064227
InChI-Schlüssel COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Phenylalanine
Schmelzpunkt ∼275°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 1910408
Merck Index 14,7271
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol. Insoluble in ethyl ether and benzene.
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-Phenylpropansäure
Menge 100 g
Formelmasse 165.19
Optische Drehung −34° (c=2 in Water)
Reinheit (%) 99%