Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Phenylalanin, 99 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
L-Phenylalanin ist eine aromatische organische Verbindung, die Amin und Säure als funktionelle Gruppen enthält. Sie ist eine essentielle Aminosäure und ihre Struktur kann als Derivat von 3-Phenylpropionsäure betrachtet werden, bei der ein Wasserstoffatom an der Position C-2 durch eine Aminogruppe ersetzt wird. Es ist eine chirale Verbindung und besteht aus zwei optischen Isomeren. Es wird auch als 2-Amino-3-phenylpropionsäure, Beta-phenylalanin, L-alfa-aminobeta-phenylpropionsäure, H-Phe-OH und (S)-2-amino-3-phenylpropionsäure bezeichnet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Methanol und Ethanol. Unlöslich in Ethylether und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Phenylalanine |
| Schmelzpunkt | ∼275°C (decomposition) |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Beilstein | 1910408 |
| Merck Index | 14,7271 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol. Insoluble in ethyl ether and benzene. |
| IUPAC-Name | (2S)-2-amino-3-Phenylpropansäure |
| Menge | 500 g |
| Formelmasse | 165.19 |
| Optische Drehung | −34° (c=2 in Water) |
| Mehr anzeigen |