Learn More
L-Phenylalanine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16402519
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16402519 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16402519 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0215
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress L-Phenylalanine ((S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid) is an essential amino acid isolated from Escherichia coli.
L-Phenylalanine is a α2δ subunit of voltage-dependent Ca+ channels antagonist with a Ki of 980 nM. L-phenylalanine is a competitive antagonist for the glycine- and glutamate-binding sites of N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) (KB of 573 μM ) and non-NMDARs, respectively. L-Phenylalanine is widely used in the production of food flavors and pharmaceuticals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Phenylalanine
Physikalische Form Solid
CAS 63-91-2
Farbe White
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H11NO2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym (S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
Löslichkeitsinformationen H2O : 6.67 mg/mL (40.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 98.03%
Güte Research