Learn More
L-Prolinamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10227080 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10227080
Marke: Thermo Scientific Acros 302990010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7531-52-4 | C5H11N2O | 115.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7531-52-4
Summenformel C5H11N2O
Molekulargewicht (g/mol) 115.16
MDL-Nummer MFCD00005253
InChI-Schlüssel VLJNHYLEOZPXFW-BYPYZUCNSA-O
Synonym l-prolinamide, prolinamide, h-pro-nh2, s-pyrrolidine-2-carboxamide, s-prolinamide, 2s-pyrrolidine-2-carboxamide, l-prolineamide, l-proline amide, l---prolinamide, s-2-pyrrolidinecarboxamide
PubChem CID 111306
ChEBI CHEBI:21374
IUPAC-Name (2S)-Pyrrolidin-2-carboxamid
SMILES NC(=O)[C@@H]1CCC[NH2+]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Prolinamide
Schmelzpunkt 97.0°C to 102.0°C
Farbe Strohfarben bis weiß
Einzelne Verunreinigung 97.5% min. (TLC)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung − 106.00
Spezifischer Drehzustand −106° (20°C c=2,EtOH)
Menge 1 g
Formelmasse 114.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Granulate