Learn More
L-Prolin, 99%, MP Biomedicals , MP Biomedicals
Artikelnummer. 11486082 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11486082 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11486082 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210273025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Proline, 99%
Namenshinweis Hydroxy-L-Prolin-frei
CAS 147-85-3
Summenformel C5H9NO2
MDL-Nummer MFCD00064318
Synonym l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
InChI-Schlüssel ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(=O)C1CCCN1
IUPAC-Name Pyrrolidin-2 -Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 115.13
Menge 25 g
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
Formelmasse 115.13
Physikalische Form Kristallin