Learn More
L-Prolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3208495
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11439512 25 g 25 Gramm
11449512 100 g 100 Gramm
11459512 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11439512
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10199.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 147-85-3 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
L-Proline is used as asymmetric catalysts in organic synthesis and asymmetric aldol cyclization. It is involved in the Michael addition of dimethyl malonate to alfa-beta-unsaturated aldehydes. It is a precursor of hydroxyproline in collagen. It is an active component of collagen and involved in the proper functioning of joints and tendons. It finds uses in pharmaceutical, biotechnological applications due to its osmoprotectant property. Further, it is used with ninhydrin in the chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Prolin wird als asymmetrischer Katalysator in der organischen Synthese und der asymmetrischen Aldol-Zyklisierung eingesetzt. Sie ist an der Michael-Zugabe von Dimethylmalonat zu alfa-beta-ungesättigten Aldehyden beteiligt. Sie ist ein Vorläufer von Hydroxyprolin im Kollagen. Sie ist ein aktiver Bestandteil von Kollagen und an der ordnungsgemäßen Funktion von Gelenken und Sehnen beteiligt. Aufgrund ihrer osmoprotektiven Eigenschaften findet sie Anwendung in pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen. Außerdem wird sie mit Ninhydrin in der Chromatographie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol. Unlöslich in Äther, Butanol und Isopropanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147-85-3
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.13
MDL-Nummer MFCD00064318
InChI-Schlüssel ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
IUPAC-Name (2S)-pyrrolidin-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1CCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Proline
Schmelzpunkt ∽225°C (decomposition)
Beilstein 80810
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol. Insoluble in ether,butanol and isopropanol.
Dichte 1.36
Menge 25 g
Formelmasse 115.13
Empfindlichkeit Hygroskopisch