Learn More
L-Proline, MedChemExpress
Beschreibung
L-Proline is one of the twenty amino acids used in living organisms as the building blocks of proteins.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Proline |
| CAS | 147-85-3 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C5H9NO2 |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 50 mg/mL (434.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)[C@H]1NCCC1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 115.13 |
| Formelmasse | 115.13 |
| Mehr anzeigen |