Specifications
| Chemischer Name oder Material | L-Serine |
| Schmelzpunkt | 222.0°C |
| Ammonium | 200ppm max. |
| Arsen (As) | 1ppm max. |
| pH | 5.0 to 6.5 (2.5% soln. at 25°C) |
| Farbe | Weiß |
| Chlor (Cl) | 200ppm max. |
| Schwermetalle (als Pb) | 10ppm max. |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Eisen (Fe) | 10ppm max. |
| Show More |