Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory High Chair
Artikelnummer. 15721496
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15721496 Schwarz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15721496 Lieferant Techsit™ Lieferanten-Nr. TS8311
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Laboratory high chair in Black Antimicrobial Vinyl with adjustable foot ring on Glides
  • Vinyl high chair with adjustable foot ring on Glides
  • Black Antimicrobial Vinyl - easy clean
  • Fully adjustable Seat height,Back height and Back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • 5 year guarantee including vinyl
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 7 suitable
Spezifikation
Produkttyp High-form Chair
Farbe Schwarz
Armausführung None
Tiefe (metrisch) Sitz 450 mm
Höhe (metrisch) Rückseite 490 to 560 mm
Höhe (metrisch) Sitz 590 to 830 mm
Tragkraft (metrisch) 150 kg
Gewicht (metrisch) Person up to 150kg
Breite (metrisch) Rückseite 410 mm
Breite (metrisch) Sitz 490 mm
Material Vinyl