Learn More
Techsit™ L-Tech Labor-Hochstuhl
Artikelnummer. 16513924
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Farbe:
Saphierblau
Schwarz
Mit Armlehnen:
Ja
Nein
Mit Laufrollen:
Ja
Nein
Mit Neigung:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe Mit Armlehnen Mit Laufrollen Mit Neigung unitSize
16513924 Schwarz Nein Nein Ja 1 Stück
16503924 Schwarz Nein Ja Nein 1 Stück
16523924 Saphierblau Nein Nein Ja 1 Stück
16533924 Saphierblau Ja Nein Nein 1 Stück
16543924 Saphierblau Nein Ja Nein 1 Stück
16553924 Saphierblau Nein Nein Ja 1 Stück
16593914 Schwarz Ja Nein Nein 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 16513924
Marke: Techsit™ TS8311B/ST
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Labor-Hochstuhl aus antimikrobiellem Kunstleder.
  • Hochstuhl aus Kunstleder mit verstellbarem Fußring
  • Ergonomisch gestaltete Sitz- und Lehnenfläche mit Kontour
  • 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
  • 150kg Tragfähigkeit - Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Produkttyp Laborstuhl
Farbe Schwarz
Verstellbar Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Rückenausführung Ergonomisch
Ausführung Vinyl
Rahmenmaterial Stahl
Art der Höhenverstellung Gasdruckfeder
Tragkraft (metrisch) 150 kg
Sitzhöhe Höhe für Hochtisch
Polsterung Vinyl
Gewährleistung 5 Jahre Garantie.
Gewicht (metrisch) 16 kg
Radtyp Gleiter
Breite (metrisch) 490 mm
Mit Armlehnen Nein
Mit Rückenlehne Ja
Mit Laufrollen Nein
Fußstütze Ja
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule Ja
Mit Neigung Ja
Material Vinyl