Learn More
Techsit™ L-Tech Labor-Hochstuhl
Beschreibung
- Hochstuhl aus Kunstleder mit verstellbarem Fußring
- Ergonomisch gestaltete Sitz- und Lehnenfläche mit Kontour
- 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
- 150kg Tragfähigkeit - Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Laborstuhl |
| Farbe | Saphierblau |
| Verstellbar | Ja |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Rückenausführung | Ergonomisch |
| Ausführung | Vinyl |
| Rahmenmaterial | Stahl |
| Art der Höhenverstellung | Gasdruckfeder |
| Tragkraft (metrisch) | 150 kg |
| Sitzhöhe | Höhe für Hochtisch |
| Mehr anzeigen |