Learn More
Techsit™ L-Tech Labor-Hocker, hoch
Artikelnummer. 16553934
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Farbe:
Saphierblau
Schwarz
Mit Laufrollen:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe Mit Laufrollen unitSize
16553934 Schwarz Nein 1 Stück
16563934 Schwarz Ja 1 Stück
16573934 Saphierblau Ja 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 16553934
Marke: Techsit™ TS8341B
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Runder Labor-Hocker, hoch, aus antimikrobiellem Kunstleder
  • Kunstleder-Hocker, hoch, mit verstellbarem Fußring auf Gleitern
  • Antimikrobielles Kunstleder - leicht zu reinigen.
  • Vollständig einstellbare Sitzhöhe.
  • 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
  • 150kg Tragfähigkeit
  • Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Produkttyp FTIR-Laborgeräte
Farbe Schwarz
Verstellbar Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Ausführung Vinyl
Rahmenmaterial Stahl
Art der Höhenverstellung Gasdruckfeder
Tragkraft (metrisch) 150 kg
Sitzhöhe Höhe für Hochtisch
Polsterung Vinyl
Gewährleistung 5 Jahre Garantie.
Gewicht (metrisch) 16 kg
Radtyp Gleiter
Breite (metrisch) 400 mm diameter
Mit Armlehnen Nein
Mit Rückenlehne Nein
Mit Laufrollen Nein
Fußstütze Ja
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule Nein
Mit Neigung Nein
Material Vinyl