Learn More
Techsit™ L-Tech Labor-Hocker, hoch
Beschreibung
- Kunstleder-Hocker, hoch, mit verstellbarem Fußring auf Gleitern
- Antimikrobielles Kunstleder - leicht zu reinigen.
- Vollständig einstellbare Sitzhöhe.
- 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
- 150kg Tragfähigkeit
- Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | FTIR-Laborgeräte |
| Farbe | Schwarz |
| Verstellbar | Ja |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Ausführung | Vinyl |
| Rahmenmaterial | Stahl |
| Art der Höhenverstellung | Gasdruckfeder |
| Tragkraft (metrisch) | 150 kg |
| Sitzhöhe | Höhe für Hochtisch |
| Polsterung | Vinyl |
| Mehr anzeigen |