Learn More
Techsit™ L-Tech Labordrehstuhl
Artikelnummer. 16503934
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Farbe:
Saphierblau
Schwarz
Mit Armlehnen:
Ja
Nein
Mit Neigung:
Ja
nein
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe Mit Armlehnen Mit Neigung unitSize
16503934 Saphierblau Nein Ja 1 Stück
16563924 Schwarz Nein nein 1 Stück
16573924 Schwarz Ja nein 1 Stück
16583924 Schwarz Ja Ja 1 Stück
16593924 Saphierblau Ja nein 1 Stück
5 options
Product Code. 16503934
Brand: Techsit™ TS8320S/ST
Only null left
Add to basket
Add to basket
Labordrehstuhl aus antimikrobiellem Kunstleder
  • Drehstuhl aus Kunstleder auf Rollen
  • Antimikrobielles Kunstleder - leicht zu reinigen.
  • Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Lehnenneigung.
  • Ergonomisch gestaltete Sitz- und Lehnenfläche mit Kontour
  • 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
  • 150kg Tragfähigkeit
  • Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Specifications
Produkttyp Laborstuhl
Farbe Saphierblau
Verstellbar Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Rückenausführung Ergonomisch
Ausführung Vinyl
Rahmenmaterial Stahl
Art der Höhenverstellung Gasdruckfeder
Tragkraft (metrisch) 150 kg
Sitzhöhe Tischhöhe
Vertikale Einstellung Rückseite (angloamerikanisch) 410 to 480 mm
Gewährleistung 5 Jahre Garantie
Gewicht (metrisch) 16 kg
Radtyp Rollen
Breite (metrisch) 490 mm
Mit Armlehnen Nein
Mit Rückenlehne Ja
Mit Laufrollen Ja
Fußstütze Nein
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule Ja
Mit Neigung Ja
Material Vinyl