Learn More
Techsit™ L-Tech Labordrehstuhl
Artikelnummer. 16593924
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Saphierblau
Schwarz
Mit Armlehnen:
Ja
Nein
Mit Neigung:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Mit Armlehnen Mit Neigung Packungsgröße
16593924 Saphierblau Ja Nein 1 Stück
16503934 Saphierblau Nein Ja 1 Stück
16563924 Schwarz Nein Nein 1 Stück
16573924 Schwarz Ja Nein 1 Stück
16583924 Schwarz Ja Ja 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16593924 Lieferant Techsit™ Lieferanten-Nr. TS8320S/AA
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Labordrehstuhl aus antimikrobiellem Kunstleder
  • Drehstuhl aus Kunstleder auf Rollen
  • Antimikrobielles Kunstleder - leicht zu reinigen.
  • Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Lehnenneigung.
  • Ergonomisch gestaltete Sitz- und Lehnenfläche mit Kontour
  • 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
  • 150kg Tragfähigkeit
  • Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Produkttyp Laborstuhl
Farbe Saphierblau
Verstellbar Ja
Armausführung Verstellbare Armlehnen
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Rückenausführung Ergonomisch
Ausführung Vinyl
Rahmenmaterial Stahl
Art der Höhenverstellung Gasdruckfeder
Tragkraft (metrisch) 150 kg
Sitzhöhe Tischhöhe
Polsterung Vinyl
Gewährleistung 5 Jahre Garantie.
Gewicht (metrisch) 16 kg
Radtyp Rollen
Breite (metrisch) 490 mm
Mit Armlehnen Ja
Mit Rückenlehne Ja
Mit Laufrollen Ja
Fußstütze Nein
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule Ja
Mit Neigung Nein
Material Vinyl