Learn More
Techsit™ L-Tech Labor-Drehocker
Product Code. 16543934
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Farbe: Schwarz
Product Code. 16543934
missing translation for 'mfr': Techsit™ TS8340B
Only null left
Add to basket
Add to basket
Runder Labordrehhocker aus antimikrobiellem Kunstleder, Farbe Schwarz, auf Rollen
  • Drehhocker aus Kunstleder auf Rollen
  • Schwarzes antimikrobielles Kunstleder - leicht zu reinigen.
  • Vollständig einstellbare Sitzhöhe.
  • 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
  • 150kg Tragfähigkeit
  • Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Specifications
Produkttyp Stuhl
Farbe Schwarz
Verstellbar Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 400 mm
Ausführung Vinyl
Rahmenmaterial Stahl
Art der Höhenverstellung Gasdruckfeder
Tragkraft (metrisch) 150 kg
Sitzhöhe 420 to 530 mm
Polsterung Vinyl
Gewährleistung 5 Jahre Garantie.
Gewicht (metrisch) 10 kg
Mit Armlehnen Nein
Mit Rückenlehne Nein
Mit Laufrollen Ja
Fußstütze nein
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule Nein
Mit Neigung Nein
Material Vinyl
Sitztyp Hocker