Learn More
Techsit™ L-Tech Labor-Hochstuhl aus PU
Artikelnummer. 16523934
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Mit Neigung:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Mit Neigung unitSize
16523934 Nein 1 Stück
16533934 Ja 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 16523934
Marke: Techsit™ TS8331/BL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Labor-Hochstuhl aus strapazierfähigem schwarzem PU.
  • PU-Hochstuhl mit verstellbarem Fußring
  • PU-Sitzfläche und Lehnenfläche strapazierfähig, leicht zu reinigen
  • Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Lehnenneigung.
  • Ergonomisch gestaltete Sitz- und Lehnenfläche mit Kontour
  • 5 Jahre Garantie.
  • 150kg Tragfähigkeit - Geeignet für Reinraum-Klasse 5
Spezifikation
Produkttyp Laborstuhl
Farbe Schwarz
Verstellbar Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Rückenausführung Ergonomisch
Ausführung PU
Rahmenmaterial Stahl
Art der Höhenverstellung Gasdruckfeder
Tragkraft (metrisch) 150 kg
Sitzhöhe Höhe für Hochtisch
Polsterung PU
Gewährleistung 5 Jahre Garantie.
Gewicht (metrisch) 16 kg
Radtyp Rollen mit Bremsfunktion
Breite (metrisch) 490 mm
Mit Armlehnen Nein
Mit Rückenlehne Ja
Mit Laufrollen Nein
Fußstütze Ja
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule Ja
Mit Neigung Nein
Material Polyurethan