Learn More
Techsit™ L-Tech Labor-Hochstuhl aus PU
Description
- PU-Hochstuhl mit verstellbarem Fußring
- PU-Sitzfläche und Lehnenfläche strapazierfähig, leicht zu reinigen
- Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Lehnenneigung.
- Ergonomisch gestaltete Sitz- und Lehnenfläche mit Kontour
- 5 Jahre Garantie.
- 150kg Tragfähigkeit - Geeignet für Reinraum-Klasse 5
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Laborstuhl |
| Farbe | Schwarz |
| Verstellbar | Ja |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Rückenausführung | Ergonomisch |
| Ausführung | PU |
| Rahmenmaterial | Stahl |
| Art der Höhenverstellung | Gasdruckfeder |
| Tragkraft (metrisch) | 150 kg |
| Sitzhöhe | Höhe für Hochtisch |
| Show More |