Learn More
Techsit™ L-Tech Labordrehstuhl PU
Artikelnummer. 16513934
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe: Schwarz
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16513934 Farbe: Schwarz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16513934 Lieferant Techsit™ Lieferanten-Nr. TS8330/ST
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Labordrehstuhl aus strapazierfähigem schwarzem PU mit Sitzneigung, auf Rollen
  • PU-Drehstuhl auf Rollen - Sitzneigung
  • PU-Sitzfläche und Lehnenfläche strapazierfähig, leicht zu reinigen
  • Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Lehnenneigung.
  • Ergonomisch gestaltete Sitz- und Lehnenfläche mit Kontour
  • Sitzneigung - Vorwärtsneigungsfunktion zur Unterstützung beim Vorlehnen.
  • 5 Jahre Garantie.
  • 150kg Tragfähigkeit - Geeignet für Reinraum-Klasse 5
Spezifikation
Produkttyp Laborstuhl
Farbe Schwarz
Verstellbar Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Rückenausführung Ergonomisch
Ausführung PU
Rahmenmaterial Stahl
Art der Höhenverstellung Gasdruckfeder
Tragkraft (metrisch) 150 kg
Sitzhöhe Tischhöhe
Polsterung PU
Gewährleistung 5 Jahre Garantie.
Gewicht (metrisch) 16 kg
Radtyp Rollen
Breite (metrisch) 490 mm
Mit Armlehnen Nein
Mit Rückenlehne Ja
Mit Laufrollen Ja
Fußstütze Nein
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule Ja
Mit Neigung Ja
Material Polyurethan