Learn More
Techsit™ L-Tech Labor-Sattelhocker
Artikelnummer. 15781496
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Farbe:
Saphierblau
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
15781496 Saphierblau 1 Stück
16583934 Schwarz 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15781496
Marke: Techsit™ TS8350
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Labor-Sattelhocker mit Sitzneigung aus antimikrobiellem Kunstleder.
  • Kunstleder-Sattelhocker auf Rollen
  • Antimikrobielles Kunstleder - leicht zu reinigen.
  • Vollständig einstellbare Sitzhöhe und Sitzneigung.
  • 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
  • 150kg Tragfähigkeit
  • Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Produkttyp Sattel-Sitz
Farbe Saphierblau
Verstellbar ja
Ausführung Vinyl
Rahmenmaterial Stahl
Art der Höhenverstellung Gasdruckfeder
Tragkraft (metrisch) 150 kg
Sitzhöhe 420 to 530 mm
Polsterung Vinyl
Gewährleistung 5 Jahre
Gewicht (metrisch) 10 kg
Radtyp Rolle
Breite (metrisch) 350 mm
Mit Armlehnen Nein
Mit Rückenlehne Nein
Mit Laufrollen Ja
Fußstütze nein
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule Nein
Mit Neigung Ja
Sitztyp Hocker