Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory High Stool
Artikelnummer. 15771496
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (metrisch) Sitz:
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) Sitz Packungsgröße
15771496 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15771496 Lieferant Techsit™ Lieferanten-Nr. TS8341
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Laboratory high round stool in Sapphire Antimicrobial Vinyl with adjustable foot ring on Glides
  • Vinyl high stool with adjustable foot ring on Glides
  • Sapphire Blue Antimicrobial Vinyl - easy clean
  • Fully adjustable seat height
  • 5 year guarantee including vinyl
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 7 suitable
Spezifikation
Produkttyp High Stool
Farbe Sapphire Blue
Armausführung None
Tiefe (metrisch) Sitz 400 mm
Fußtyp Footring
Höhe (metrisch) Sitz 590 to 830 mm
Tragkraft (metrisch) 150 kg
Breite (metrisch) Sitz 400 mm
Fußstütze Yes
Material Vinyl