Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory Low Stool
Artikelnummer. 15761496
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Einstellbar (Höhe):
420 - 530 mm
Tragkraft (metrisch):
150 kg
Breite (metrisch) Sitz:
400 mm
Tiefe (metrisch) Sitz:
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Einstellbar (Höhe) Tragkraft (metrisch) Breite (metrisch) Sitz Tiefe (metrisch) Sitz Packungsgröße
15761496 420 - 530 mm 150 kg 400 mm 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15761496 Lieferant Techsit™ Lieferanten-Nr. TS8340
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Laboratory low round stool in Sapphire Antimicrobial Vinyl on castors
  • Vinyl low stool on Castors
  • Sapphire Blue Antimicrobial Vinyl - easy clean
  • Fully adjustable seat height
  • 5 year guarantee including vinyl
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 7 suitable
Spezifikation
Produkttyp Low Stool
Farbe Sapphire Blue
Einstellbar (Höhe) 420 - 530 mm
Armausführung None
Tiefe (metrisch) Sitz 400 mm
Höhe (metrisch) Sitz 420 to 530 mm
Tragkraft (metrisch) 150 kg
Breite (metrisch) Sitz 400 mm
Material Vinyl