Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory PU High Stool
Artikelnummer. 15701506
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Einstellbar (Höhe):
590 - 830 mm
Tragkraft (metrisch):
150 kg
Breite (metrisch) Sitz:
360 mm
Tiefe (metrisch) Sitz:
280 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Einstellbar (Höhe) Tragkraft (metrisch) Breite (metrisch) Sitz Tiefe (metrisch) Sitz Packungsgröße
15701506 590 - 830 mm 150 kg 360 mm 280 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15701506 Lieferant Techsit™ Lieferanten-Nr. TS8361
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Laboratory high stool in durable Black PU with adjustable foot ring on Glides
  • PU high stool with adjustable foot ring on Glides
  • Hard wearing, easy clean PU seat
  • Fully adjustable seat height
  • Ergonomically designed and contoured seat
  • 5 year guarantee
  • 150kg weight capacity
Spezifikation
Produkttyp High Stool
Farbe Black
Einstellbar (Höhe) 590 - 830 mm
Tiefe (metrisch) Sitz 280 mm
Höhe (metrisch) Sitz 420 to 530 mm
Tragkraft (metrisch) 150 kg
Gewicht (metrisch) 10 kg
Breite (metrisch) Sitz 360 mm
Material Polyurethan