Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory PU Low Stool
Artikelnummer. 15791496
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (metrisch) Sitz:
280 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) Sitz Packungsgröße
15791496 280 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15791496 Lieferant Techsit™ Lieferanten-Nr. TS8360
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Laboratory low stool in durable Black PU on castors
  • PU low stool on castors
  • Hard wearing, easy clean PU seat
  • Fully adjustable seat height
  • Ergonomically designed and contoured seat
  • 5 year guarantee
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 5 suitable
Spezifikation
Produkttyp Low Stool
Farbe Black
Tiefe (metrisch) Sitz 280 mm
Höhe (metrisch) Sitz 420 to 530 mm
Tragkraft (metrisch) 150 kg
Breite (metrisch) Sitz 360 mm
Mit Laufrollen Yes
Material Polyurethan