Learn More
L-tert-Leucin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046256
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11303197
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13707.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 20859-02-3 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
L-tert-Leucine is an essential amino acid and makes up one third of our muscle protein. It can be used as a food additive. It is used in the formation of sterols. It is used in the production of cobalt oxazoline palladacycles complex, which acts as a catalyst in the rearrangement of prochiral N-aryl trifluoroacetimidates to allylic amides yielded in significantly higher enantioselectivities with the (S)-(pR)-diasteroisomer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-tert-Leucin ist eine essentielle Aminosäure und macht ein Drittel unseres Muskelproteins aus. Es kann als Lebensmittelzusatzstoff verwendet werden. Es wird bei der Bildung von Sterolen verwendet. Es wird bei der Produktion von Kobaltoxazolin-Palladacycles-Komplex verwendet, der als Katalysator bei der Neuanordnung prochiraler N-Aryl-Trifluoracetimidate zu allylischen Amiden dient, die bei deutlich höheren Enantioselektivitäten mit dem (S)-(pR)-Diastereoisomer entstehen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Salzsäure.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20859-02-3
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00064218
InChI-Schlüssel NPDBDJFLKKQMCM-SGAVLPGINA-N
Synonym l-tert-leucine, 2s-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, 3-methyl-l-valine, l-valine,3-methyl, h-tle-oh, s-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, 3-methyl-l-valin, l-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, s-2-amino-3,3-dimethylbutyric acid
PubChem CID 164608
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3,3-dimethylbutansäure
SMILES CC(C)(C)[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-tert-Leucine
Schmelzpunkt >300°C
Beilstein 1721824
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and hydrchloric acid.
Menge 1 g
Formelmasse 131.18
Optische Drehung +7° (c=5 in 5N HCl)
Reinheit (%) 99%