Learn More
L-Theanine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411166
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 16411166
Marke: Medchem Express HY15121
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress L-Theanine (L-Glutamic Acid γ-ethyl amide)is a non-protein amino acid contained in green tea leaves, which blocks the binding of L-glutamic acid to glutamate receptors in the brain, and with neuroprotective and anti-oxidative activities. L-Theanine causes anti-stress effects via the inhibition of cortical neuron excitation by oral intake.
L-Theanine (L-Glutamic Acid γ-ethyl amide)is a non-protein amino acid contained in green tea leaves, which blocks the binding of L-glutamic acid to glutamate receptors in the brain, and with neuroprotective and anti-oxidative activities. L-Theanine causes anti-stress effects via the inhibition of cortical neuron excitation by oral intake.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Theanine
Physikalische Form Solid
CAS 3081-61-6
Farbe White
Menge 200 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H14N2O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym L-Glutamic Acid γ-ethyl amide Nγ-Ethyl-L-glutamine
Löslichkeitsinformationen H2O : 150 mg/mL (861.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC([C@@H](N)CCC(NCC)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 174.2
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.