Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Threonin, 98 %
Artikelnummer. p-3734537 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10435115
Marke: Thermo Scientific Chemicals 138930050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 72-19-5 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72-19-5
Summenformel C4H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
MDL-Nummer MFCD00064270
InChI-Schlüssel AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Threonine
Schmelzpunkt 255.0°C
Farbe Gelb
Chlorid 200ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verlust bei Trocknung 0.5 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Spezifische Drehung − 28.30
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 15, 9534
Sulfatasche 0.1 % max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
IUPAC-Name 2-Amino-3-Hydroxybutansäure
Spezifischer Drehzustand −28.30 (20.00°C c=6,H2O)
Menge 5 g
Formelmasse 119.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver